Ytterbium standard solution, 10000 mg/L Yb in 5% typpihapossa (from Yb₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14439.APEA 921 EUR
14439.AP 14439.AE
Ytterbium standard solution, 10000 mg/L Yb in 5% typpihapossa (from Yb₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Ytterbium Standards
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Sertifikaatit: Traceable to NIST.