Ytterbium standardiliuos, 1000 mg/L Yb 5 % typpihapossa (from Yb₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13819.ADEA 156 EUR
13819.AD 13819.AE 13819.AP
Ytterbium standardiliuos, 1000 mg/L Yb 5 % typpihapossa (from Yb₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Ytterbium Standards
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Sertifikaatit: Traceable to NIST.