Yttrium standardiliuos, 1000 mg/L Y 0,5 M typpihapossa (from Y(NO₃)₃) Certipur® standard for AAS, Supelco®
Toimittaja: Merck
Certipur®
1.19809.0500EA
60.4
EUR
1.19809.0500
1.19809.0100
Yttrium standardiliuos, 1000 mg/L Y 0,5 M typpihapossa (from Y(NO₃)₃) Certipur® standard for AAS, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit
Cationic Standards
Yttrium Standards