Natriumkloridi 5 mol/l (5 N) vesiliuos for biotechnology, steriili
Toimittaja: VWR Chemicals
E529-500MLEA
95.4
EUR
E529-500ML
E529-100ML
Natriumkloridi 5 mol/l (5 N) vesiliuos for biotechnology, steriili
Natriumkloridi
Common source of salts for media propagation of many organisms.
Kaava:
NaCl MW: 58,44 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003477 CAS-numero: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |
Testitulosten erittely
Conductivity (1 %, Water) | 5000 - 7000 umhos |
Identification | PASS |
pH @25 °C | 5.0 - 9.0 |
Sterility | PASS |