Natriumhydroksidi 2 M NaOH (2N) ≥99.5% mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
71474-2.5LEA 41.92 EUR
71474-2.5L 71474-1L
Natriumhydroksidi 2 M NaOH (2N) ≥99.5% mittaliuos, Fluka™
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: 105 - 140 °C
Sulamispiste: -12 - -10 °C
Tiheys: 1,08 g/cm3
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 1.996 - 2.004 mol/l