MESmonohydraatii
Toimittaja: PanReac AppliChem
A1074.0250EA 712 EUR
A1074.0250 A1074.1000
MESmonohydraatii
MESmonohydraatii
Kaava: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
MW: 213,25 g/mol
Sulamispiste: > 300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149409
CAS-numero: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929