Gallushappomonohydraatii ≥98% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
36417.22EA 161 EUR
36417.22 36417.36
Gallushappomonohydraatii ≥98% ACS
Gallushappomonohydraatii
Kaava: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188,14 g/mol
Sulamispiste: 250 °C (haj. lämpötila)
Leimahduspiste: 250 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149098
CAS-numero: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9