Heksaklooriplatinahappohexahydraatii ≥37,50% (Pt basis) ACS, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
|
Vaara
|
206083-1GEA
304.46
EUR
206083-1G
Heksaklooriplatinahappohexahydraatii ≥37,50% (Pt basis) ACS, Fluka™
Heksaklooriplatinahappohexahydraatii
Kaava:
H₂PtCl₆·6H₂O MW: 517,9 g/mol Sulamispiste: 150 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00149910 CAS-numero: 18497-13-7 EINECS: 241-010-7 UN: 2507 ADR: 8,III Merck Index: 13,07609 |
Testitulosten erittely
Appearance | complying |
Platinum (Pt) | Min. 37.50 % |
Solubility in C₂H₅OH | complying |
Alkalis (as Sulfates) | Max. 0.05 % |
Application test | complying |