Natriumhypofosfiittimonohydraatii
Toimittaja: Thermo Scientific
14104.A1EA 240 EUR
14104.A1 14104.30
Natriumhypofosfiittimonohydraatii
Natriumhypofosfiittimonohydraatii
Kaava: NaH₂PO₂·H₂O
MW: 105,99 g/mol
Sulamispiste: 90 °C
Tiheys: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06252379
CAS-numero: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9