L(-)-kystiini
Toimittaja: Molekula
MOLEM12297455EA 340 EUR
MOLEM12297455
L(-)-kystiini
L(-)-kystiini
Kaava: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240,3 g/mol
Kiehumispiste: 428 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 261…262 °C
Tiheys: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064228
CAS-numero: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811