D-(+)-Cystine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L13772.06EA 612 EUR
L13772.06 L13772.03
D-(+)-Cystine ≥98%
D-(+)-Cystine
Kaava: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240,3 g/mol
Sulamispiste: ∼ 250 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002610
CAS-numero: 349-46-2
EINECS: 206-486-2
Merck Index: 13,02811