Europium trinitrate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
11296.14EA 2050 EUR
11296.14 11296.06
Europium trinitrate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Europium trinitrate hydrate
Kaava: EuN₃O₉·xH₂O
MW: 337,98 g/mol (anhy)
Sulamispiste: 85 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149698
CAS-numero: 100587-95-9
EINECS: 233-380-3
UN: 1477
ADR: 5.1,III