Lutetium trinitrate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
11258.09EA 845 EUR
11258.09 11258.04
Lutetium trinitrate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Lutetium trinitrate hydrate
Kaava: LuN₃O₉·H₂O
MW: 379 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150421
CAS-numero: 100641-16-5
EINECS: 233-241-7
UN: 1477
ADR: 5.1,III