2,2-Diethoxypropane stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20391.0025EA 104 EUR
8.20391.0025 8.20391.9999
2,2-Diethoxypropane stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
2,2-Diethoxypropane
Kaava: C₇H₁₆O₂
MW: 132,2 g/mol
Kiehumispiste: 61 °C (1013 hPa)
Tiheys: 0,826 g/cm³ (18 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009224
CAS-numero: 126-84-1
EINECS: 204-808-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 132.20 g/mol
Boiling Point 114 °C (1013 hPa)
Flash Point 8 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)