Metyleenisininen, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: C.I. 52015Basic Blue 9
ACRO414250025EA 912 EUR
ACRO414250025 ACRO414251000 ACRO414255000
Metyleenisininen, pure
Metyleenisininen
Kaava: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
MW: 319,86 g/mol (anhy)
Sulamispiste: 100…110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150006
CAS-numero: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤22 %
Titration with TiCl3 ≥70 %