Metyleenisininen, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Varoitus
Synonyms: C.I. 52015Basic Blue 9
M-Clarity™ quality level = MQ200
28514-1KGEA 440 EUR
28514-1KG 28514-100G
Metyleenisininen, Sigma-Aldrich®
Metyleenisininen
Kaava: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
MW: 319,86 g/mol (anhy)
MDL numero: MFCD00150006
CAS-numero: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2