Metyyliasetoasetaatti 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO126151000EA 18.6 EUR
ACRO126151000 ACRO126150010 ACRO126150100 ACRO126150025
Metyyliasetoasetaatti 99+%
Metyyliasetoasetaatti
Kaava: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Kiehumispiste: 169…170 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –28 °C
Tiheys: 1,077 g/cm³
Leimahduspiste: 67 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008784
CAS-numero: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.2 %