2-Chloroethyl acetate ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAA0027-25MLEA
106
EUR
TCIAA0027-25ML
2-Chloroethyl acetate ≥99.0% (by GC)
2-Chloroethyl acetate
Kaava:
C₄H₇ClO₂ Kiehumispiste: 145°C Leimahduspiste: 54°C |
MDL numero:
MFCD00018963 CAS-numero: 542-58-5 EINECS: 208-820-2 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |