p-anisaldehydi ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAA0480-25MLEA 34.1 EUR
TCIAA0480-25ML TCIAA0480-500ML
p-anisaldehydi ≥99.0% (by GC)
p-anisaldehydi
Kaava: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kiehumispiste: 248°C
Leimahduspiste: 130°C
MDL numero: MFCD00003385
CAS-numero: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %