2,3-Butaanidionimonoksiimi analyyttinen reagenssi
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02918.0100EA 0 EUR
1.02918.0100 1.02918.0025 1.02918.9999
2,3-Butaanidionimonoksiimi analyyttinen reagenssi
2,3-Butaanidionimonoksiimi
Kaava: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Kiehumispiste: 185 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 74 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002116
CAS-numero: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 74 - 76 °C
Molar Mass 101.1 g/mol
Bulk Density 440 kg/m3
Boiling Point 185 - 186 °C