Vismuttikarbonaatti, emäksinen ≥98.5%
Toimittaja: Thermo Scientific
33216.22EA 171 EUR
33216.22 33216.36
Vismuttikarbonaatti, emäksinen ≥98.5%
Vismuttikarbonaatti, emäksinen
Opacifier in X-ray diagnosis, enamel fluxes, ceramic glazes
Kaava: (BiO)₂CO₃
MW: 509,97 g/mol
Tiheys: 6,86
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010877
CAS-numero: 5892-10-4
EINECS: 227-567-9
Merck Index: 13,01283