Heptanoyylikloridi 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO164265000EA 440 EUR
ACRO164265000 ACRO164260250 ACRO164261000
Heptanoyylikloridi 99%
Heptanoyylikloridi
Kaava: C₇H₁₃ClO
MW: 148,63 g/mol
Kiehumispiste: 173 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –84 °C
Tiheys: 0,96 g/cm³
Leimahduspiste: 68 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000763
CAS-numero: 2528-61-2
EINECS: 219-775-3
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %