2-Allylisoindoline-1,3-dione ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAA2696-1GEA
170
EUR
TCIAA2696-1G
TCIAA2696-200MG
2-Allylisoindoline-1,3-dione ≥98.0% (by GC)
2-Allylisoindoline-1,3-dione
Kaava:
C₁₁H₉NO₂ MW: 187,19 g/mol Kiehumispiste: 295°C |
MDL numero:
MFCD00158662 CAS-numero: 5428-09-1 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |