Heptanoyylikloridi ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L03315.30EA 390 EUR
L03315.30
Heptanoyylikloridi ≥99%
Heptanoyylikloridi
Kaava: C₇H₁₃ClO
MW: 148,63 g/mol
Kiehumispiste: 172…174 °C
Sulamispiste: –84 °C
Tiheys: 0,960
Leimahduspiste: 58 °C (136 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000763
CAS-numero: 2528-61-2
EINECS: 219-775-3
UN: 2920
ADR: 8,II