1-Boc-(2-aminomethyl)piperidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAA2713-1GEA
83.6
EUR
TCIAA2713-1G
1-Boc-(2-aminomethyl)piperidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Boc-(2-aminomethyl)piperidine
Kaava:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,31 g/mol Leimahduspiste: 110°C |
MDL numero:
MFCD01317791 CAS-numero: 370069-31-1 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |