4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAA3058-25GEA 117 EUR
TCIAA3058-25G TCIAA3058-5G
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Kaava: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
MDL numero: MFCD09837293
CAS-numero: 310400-38-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %