4-tert-Butyylipyridiini ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB0388-25GEA 192 EUR
TCIAB0388-25G TCIAB0388-5G
4-tert-Butyylipyridiini ≥96.0% (by GC, titration analysis)
4-tert-Butyylipyridiini
Kaava: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Kiehumispiste: 197°C
Sulamispiste: -40°C
Leimahduspiste: 67°C
MDL numero: MFCD00006435
CAS-numero: 3978-81-2
EINECS: 223-614-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %