Octyl butyrate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
B24978.18EA 52.5 EUR
B24978.18 B24978.30
Octyl butyrate ≥97%
Octyl butyrate
Kaava: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Kiehumispiste: 224 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –56 °C
Tiheys: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00048939
CAS-numero: 110-39-4
EINECS: 203-762-4