18-Bromo-1-octadecene ≥93.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAB2816-1GEA
186
EUR
TCIAB2816-1G
TCIAB2816-5G
18-Bromo-1-octadecene ≥93.0% (by GC)
18-Bromo-1-octadecene
Kaava:
C₁₈H₃₅Br MW: 331,38 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
CAS-numero:
172656-11-0 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |