Etyylienantaatti
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14126800EA
75
EUR
EHERC14126800
Etyylienantaatti
Etyylienantaatti
Kaava:
C₉H₁₈O₂ MW: 158,24 g/mol Kiehumispiste: 372 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –66 °C Tiheys: 0,868 g/cm³ (20 °C) |
MDL numero:
MFCD00009538 CAS-numero: 106-30-9 EINECS: 203-382-9 Merck Index: 13,03867 |