tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB3589-1GEA 45.1 EUR
TCIAB3589-1G TCIAB3589-5G
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (by GC)
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Kaava: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01631194
CAS-numero: 101385-93-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %