3-Bromophenylsulphur pentafluoride ≥92.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB3866-1GEA 168 EUR
TCIAB3866-1G
3-Bromophenylsulphur pentafluoride ≥92.0% (by GC)
3-Bromophenylsulphur pentafluoride
Kaava: C₆H₄BrF₅S
MW: 283,06 g/mol
Kiehumispiste: 82°C
Leimahduspiste: 88°C
MDL numero: MFCD03425927
CAS-numero: 672-30-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %