Etyylipalmitaatti ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
A15694.14EA 127 EUR
A15694.14 A15694.36 A15694.22
Etyylipalmitaatti ≥97%
Etyylipalmitaatti
Kaava: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Kiehumispiste: 192…193 °C (10 mmHg)
Sulamispiste: 22…26 °C
Tiheys: 0,857
Leimahduspiste: 178 °C (352 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008996
CAS-numero: 628-97-7
EINECS: 211-064-6