Etyylipalmitaatti
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14192000EA 94.9 EUR
EHERC14192000
Etyylipalmitaatti
Etyylipalmitaatti
Kaava: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Kiehumispiste: 342 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 24 °C
Tiheys: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00008996
CAS-numero: 628-97-7
EINECS: 211-064-6