6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥94.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB4402-1GEA 58.3 EUR
TCIAB4402-1G TCIAB4402-5G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥94.0% (by GC)
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Kaava: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,04
MDL numero: MFCD00461173
CAS-numero: 24036-52-0
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 219.0 to 223.0 deg-C