2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB4508-1GEA 40.7 EUR
TCIAB4508-1G TCIAB4508-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Kaava: C₈H₄BrF₃O
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04973760
CAS-numero: 102684-91-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %