(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAB4857-5GEA
255
EUR
TCIAB4857-5G
TCIAB4857-1G
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Kaava:
C₁₂H₁₇NO MW: 191,27 g/mol Kiehumispiste: 102°C |
MDL numero:
MFCD00274307 CAS-numero: 91599-81-4 |
Testitulosten erittely
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -10.0 to -13.0 deg (C=1, MeOH) |