(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB4868-5GEA 51.7 EUR
TCIAB4868-5G TCIAB4868-25G
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Kaava: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Kiehumispiste: 153°C
MDL numero: MFCD00023734
CAS-numero: 14813-01-5
EINECS: 238-881-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %