2-Butynyl toluene-4-sulphonate
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAB4995-5GEA 509 EUR
TCIAB4995-5G TCIAB4995-1G
2-Butynyl toluene-4-sulphonate
2-Butynyl toluene-4-sulphonate
Kaava: C₁₁H₁₂O₃S
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00078395
CAS-numero: 56563-37-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C