2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAB5213-1GEA
49.5
EUR
TCIAB5213-1G
TCIAB5213-5G
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava:
C₉H₅BrF₄O MW: 285,0330 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD03094509 CAS-numero: 537050-14-9 UN: 3261 ADR: 8,III |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |