1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAB5217-200MGEA
29.7
EUR
TCIAB5217-200MG
TCIAB5217-1G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine ≥95.0% (by GC)
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine
Kaava:
C₁₀H₁₄N₂O₂ MW: 194,23 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD12761241 CAS-numero: 1153949-11-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |