4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAB5236-1GEA
44
EUR
TCIAB5236-1G
TCIAB5236-5G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Kaava:
C₈H₆BrFO MW: 217,04 |
MDL numero:
MFCD03411551 CAS-numero: 625446-22-2 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |