1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAB5387-5GEA
29.7
EUR
TCIAB5387-5G
TCIAB5387-25G
1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane ≥98.0% (by GC)
1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane
Kaava:
C₆H₆Br₂N₂ Kiehumispiste: 212°C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00072483 CAS-numero: 35691-65-7 EINECS: 252-681-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 58.0 deg-C |