3-Bromi-4-jodianisoli ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB5697-5GEA 212 EUR
TCIAB5697-5G TCIAB5697-1G
3-Bromi-4-jodianisoli ≥97.0% (by GC)
3-Bromi-4-jodianisoli
Kaava: C₇H₆BrIO
MW: 312,9304 g/mol
MDL numero: MFCD12547848
CAS-numero: 466639-53-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %