tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAB5900-250MGEA
62.7
EUR
TCIAB5900-250MG
TCIAB5900-1G
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
Kaava:
C₁₅H₃₁NO₆ MW: 321,41 g/mol Storage Temperature: Pakastin |
MDL numero:
MFCD11041116 CAS-numero: 581065-95-4 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |