tert-Butyl 1-(Tosyloxy)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB5902-5GEA 630 EUR
TCIAB5902-5G TCIAB5902-1G
tert-Butyl 1-(Tosyloxy)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
tert-Butyl 1-(Tosyloxy)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
Kaava: C₂₂H₃₆O₉S
MW: 476,58 g/mol
MDL numero: MFCD22574810
CAS-numero: 581065-94-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ester Value) min. 98.0 %