1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥94.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAC1857-5GEA 169 EUR
TCIAC1857-5G TCIAC1857-1G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥94.0% (by GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Kaava: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
MW: 440,71 g/mol
Kiehumispiste: 80°C
Leimahduspiste: 52°C
MDL numero: MFCD00042359
CAS-numero: 102488-47-1
UN: 2986
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %