4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC1882-5GEA 75.9 EUR
TCIAC1882-5G TCIAC1882-25G
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0% (by GC)
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Kaava: C₅H₅ClO₃
MW: 148,55 g/mol
Kiehumispiste: 93°C
Leimahduspiste: 129°C
MDL numero: MFCD07787494
CAS-numero: 80841-78-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %