4-Chlorophenyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAC2545-1GEA 18.7 EUR
TCIAC2545-1G TCIAC2545-5G
4-Chlorophenyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chlorophenyl chloroformate
Kaava: C₇H₄Cl₂O₂
Kiehumispiste: 102°C
Leimahduspiste: 103°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000638
CAS-numero: 7693-45-0
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %