4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAC2618-5GEA
74.8
EUR
TCIAC2618-5G
TCIAC2618-25G
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Kaava:
C₂₁H₂₅NO MW: 307,44 g/mol Sulamispiste: 54°C |
MDL numero:
MFCD00075145 CAS-numero: 52364-73-5 EINECS: 257-878-5 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |